3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)hydrazine
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 209 CHF
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Formel: C₅H₅BrClN₃
MW: 222,47 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD33440211
CAS-Nummer: 2357973-88-5