8-Amino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
OR932808-5G
OR932808-25G
OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA
26.2
CHF
APOSOR932808-5G
APOSOR932808-25G
APOSOR932808-100G
8-Amino-1-naphthalinsulfonsäure 95%
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃S MW: 223.25 g/mol Melting Pt: > 300 °C |
MDL Number:
MFCD00035730 CAS-Nummer: 82-75-7 |