Methyl-5-oxoprolinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G
APOSOR928083-5GEA 26.2 CHF
APOSOR928083-5G
Methyl-5-oxoprolinat 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Siedepunkt: 133 - 135/1 mm °C
Melting Pt: 21 - 23 °C
Dichte: 1.25
MDL Number: MFCD03844651
CAS-Nummer: 54571-66-3