2-Pyrrolidon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 26.2 CHF
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pyrrolidon
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Siedepunkt: 245 °C
Melting Pt: 23 - 25 °C
Flash-Pt: 113 °C
MDL Number: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5