4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC47872-250MG
PC47872-1G
PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA
140
CHF
APOSPC47872-250MG
APOSPC47872-1G
APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Formel:
C₆H₂BrF₃O |
MDL Number:
MFCD22414509 CAS-Nummer: 192446-70-1 |