2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501817-250MG PC501817-1G PC501817-5G
APOSPC501817-250MGEA 262 CHF
APOSPC501817-250MG APOSPC501817-1G APOSPC501817-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₂O
MDL Number: MFCD28061331
CAS-Nummer: 1807197-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II