2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501794-250MG PC501794-1G PC501794-5G
APOSPC501794-250MGEA 244 CHF
APOSPC501794-250MG APOSPC501794-1G APOSPC501794-5G
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone 95%
2’-Bromo-3’,6’-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
MDL Number: MFCD28061326
CAS-Nummer: 1807029-26-0