Acetohydroxamsäure tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Hydroxyacetamide
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 43.6 CHF
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acetohydroxamsäure tech
Acetohydroxamsäure
Formel: C₂H₅NO₂
MW: 75.0666 g/mol
Siedepunkt: 231.4 °C
Melting Pt: 88…90 °C
MDL Number: MFCD00009994
CAS-Nummer: 546-88-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS III