5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC46365-250MG
PC46365-1G
PC46365-5G
APOSPC46365-250MGEA
78.4
CHF
APOSPC46365-250MG
APOSPC46365-1G
APOSPC46365-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO MW: 237,4535 g/mol |
MDL Number:
MFCD28652989 CAS-Nummer: 1782815-29-5 |