3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 520 CHF
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196.2 g/mol
MDL Number: MFCD23993724
CAS-Nummer: 1515219-57-4