(2-Methoxyphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 52.2 CHF
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)essigsäure 97%
(2-Methoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Melting Pt: 122…125 °C
MDL Number: MFCD00004321
CAS-Nummer: 93-25-4