3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR62164-250MG OR62164-1G OR62164-5G
APOSOR62164-250MGEA 209 CHF
APOSOR62164-250MG APOSOR62164-1G APOSOR62164-5G
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD18824861
CAS-Nummer: 35490-74-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III