4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500212-250MG
PC500212-1G
APOSPC500212-250MGEA
314
CHF
APOSPC500212-250MG
APOSPC500212-1G
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-2,2,2,2',3'-pentafluoroacetophenone
Formel:
C₈H₂BrF₅O MW: 289 g/mol |
MDL Number:
MFCD27664852 CAS-Nummer: 1823361-42-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |