3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC48962-250MG
PC48962-1G
PC48962-5G
APOSPC48962-250MGEA
262
CHF
APOSPC48962-250MG
APOSPC48962-1G
APOSPC48962-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₄Br₂ClFO |
MDL Number:
MFCD28733987 CAS-Nummer: 1805478-98-1 UN: 3261 ADR: 8,III |