1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC37883-250MG
PC37883-1G
PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA
227
CHF
APOSPC37883-250MG
APOSPC37883-1G
APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Formel:
C₈H₅BrClFO |
MDL Number:
MFCD26679371 CAS-Nummer: 1536939-67-9 |