2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Toluene-4-sulphonic acid 2-cyclopropoxy-ethyl ester, 2-Cyclopropyloxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 52.2 CHF
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₆O₄S
MW: 256.31 g/mol
Melting Pt: 48 °C
MDL Number: MFCD22209886
CAS-Nummer: 862728-59-4