1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408443-250MG PC408443-1G PC408443-5G
APOSPC408443-250MGEA 262 CHF
APOSPC408443-250MG APOSPC408443-1G APOSPC408443-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,11 g/mol
MDL Number: MFCD28403393
CAS-Nummer: 1557546-42-5