(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930176-100MG OR930176-250MG
APOSOR930176-100MGEA 521 CHF
APOSOR930176-100MG APOSOR930176-250MG
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₀BrNO
MW: 252,11 g/mol
MDL Number: MFCD01416611
CAS-Nummer: 885279-63-0