4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR62172-250MG OR62172-1G
APOSOR62172-250MGEA 272 CHF
APOSOR62172-250MG APOSOR62172-1G
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClNO
MW: 272,53 g/mol
MDL Number: MFCD13619692
CAS-Nummer: 1208452-88-3