N-Methylanthranilsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 26.2 CHF
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
N-Methylanthranilsäure 99%
N-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 80
Melting Pt: 170…172 °C
MDL Number: MFCD00002424
CAS-Nummer: 119-68-6