3-Brom-5-chlor-2-iodbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61187-1G OR61187-5G OR61187-10G
APOSOR61187-1GEA 300 CHF
APOSOR61187-1G APOSOR61187-5G APOSOR61187-10G
3-Brom-5-chlor-2-iodbenzonitril 95%
3-Brom-5-chlor-2-iodbenzonitril
Formel: C₇H₂BrClIN
MDL Number: MFCD11846071
CAS-Nummer: 1160574-37-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III