Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3446-10G
PC3446-25G
APOSPC3446-10GEA
99.3
CHF
APOSPC3446-10G
APOSPC3446-25G
Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ |
MDL Number:
MFCD06203783 CAS-Nummer: 180636-50-4 |