2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR70315-250MG OR70315-1G
APOSOR70315-250MGEA 208 CHF
APOSOR70315-250MG APOSOR70315-1G
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid 99%
2-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,08 g/mol
MDL Number: MFCD29067871
CAS-Nummer: 1692662-86-4