2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR62193-250MG
OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA
328
CHF
APOSOR62193-250MG
APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Melting Pt: 120 - 122 °C |
MDL Number:
MFCD18373986 CAS-Nummer: 202001-01-2 |