3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61183-250MG
OR61183-1G
OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA
209
CHF
APOSOR61183-250MG
APOSOR61183-1G
APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrClIO₂ MW: 361,36 g/mol |
MDL Number:
MFCD07780679 CAS-Nummer: 213771-13-2 |