Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61182-250MG
OR61182-1G
OR61182-5G
APOSOR61182-250MGEA
227
CHF
APOSOR61182-250MG
APOSOR61182-1G
APOSOR61182-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-iodobenzoate
Formel:
C₈H₅BrClIO₂ |
MDL Number:
MFCD07780742 CAS-Nummer: 933585-60-5 |