4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412512-5G
PC412512-10G
PC412512-25G
APOSPC412512-5GEA
696
CHF
APOSPC412512-5G
APOSPC412512-10G
APOSPC412512-25G
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
4-Methoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BF₄O₃ MW: 223.92 g/mol |
MDL Number:
MFCD07784386 CAS-Nummer: 871126-20-4 |