6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
OR949546-100MG OR949546-250MG OR949546-1G
APOSOR949546-100MGEA 173 CHF
APOSOR949546-100MG APOSOR949546-250MG APOSOR949546-1G
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₉H₁₁NO
MDL Number: MFCD01935457
CAS-Nummer: 71472-57-6