1,2,4-Triazol-5-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR931823-1G OR931823-5G OR931823-25G
APOSOR931823-1GEA 29.7 CHF
APOSOR931823-1G APOSOR931823-5G APOSOR931823-25G
1,2,4-Triazol-5-one 98%
1,2,4-Triazol-5-one
Formel: C₂HN₃O
MW: 83,05 g/mol
MDL Number: MFCD01446029
CAS-Nummer: 42131-33-9