Ethyl-5-chlor-1H-indol-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 88.9 CHF
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chlor-1H-indol-2-carboxylat
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Melting Pt: 166…168 °C
MDL Number: MFCD00005610
CAS-Nummer: 4792-67-0