2-Chlornicotinamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1214-1G OR1214-5G OR1214-25G
APOSOR1214-1GEA 26.2 CHF
APOSOR1214-1G APOSOR1214-5G APOSOR1214-25G
2-Chlornicotinamid 97%
2-Chlornicotinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Melting Pt: 164 - 167 °C
MDL Number: MFCD00006237
CAS-Nummer: 10366-35-5