4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR943968-250MG OR943968-1G OR943968-5G
APOSOR943968-250MGEA 158 CHF
APOSOR943968-250MG APOSOR943968-1G APOSOR943968-5G
4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
4-Bromo-2-isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₀BrNO
Dichte: 1,383
MDL Number: MFCD11869614
CAS-Nummer: 1142194-24-8