2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
OR315373-5G
APOSOR315373-5GEA 73.1 CHF
APOSOR315373-5G
2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClNO
MW: 222,11 g/mol
Melting Pt: 128 - 131 °C
MDL Number: MFCD00277472
CAS-Nummer: 86604-75-3