Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54821-250MG OR54821-1G
APOSOR54821-250MGEA 26.2 CHF
APOSOR54821-250MG APOSOR54821-1G
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 7-bromo-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrN₂O₃
MW: 297,10 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12546518
CAS-Nummer: 16867-56-4