Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54712-250MG OR54712-1G OR54712-5G
APOSOR54712-250MGEA 227 CHF
APOSOR54712-250MG APOSOR54712-1G APOSOR54712-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₅BrClIO₂
MW: 375.39 g/mol
MDL Number: MFCD26865671
CAS-Nummer: 1566999-42-5