Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52897-1G
OR52897-5G
OR52897-10G
APOSOR52897-1GEA
149
CHF
APOSOR52897-1G
APOSOR52897-5G
APOSOR52897-10G
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₇NO₅ MW: 197.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00463877 CAS-Nummer: 55076-32-9 |