4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52285-5G
OR52285-25G
OR52285-100G
APOSOR52285-5GEA
31.4
CHF
APOSOR52285-5G
APOSOR52285-25G
APOSOR52285-100G
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
4-Ethoxy-4'-methylbenzophenone
Formel:
C₁₆H₁₆O₂ |
MDL Number:
MFCD03138264 CAS-Nummer: 65629-84-7 |