2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC99407-250MG PC99407-1G PC99407-5G
APOSPC99407-250MGEA 213 CHF
APOSPC99407-250MG APOSPC99407-1G APOSPC99407-5G
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
2-(Trifluoroacetyl)thiazole monohydrate
Formel: C₅H₂F₃NOS·H₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30742687
CAS-Nummer: 2097800-30-9