4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC99134-250MG
PC99134-1G
PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA
230
CHF
APOSPC99134-250MG
APOSPC99134-1G
APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃BrF₄O |
MDL Number:
MFCD32878885 CAS-Nummer: 2091678-71-4 |