2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400549-250MG
OR400549-1G
OR400549-5G
APOSOR400549-250MGEA
209
CHF
APOSOR400549-250MG
APOSOR400549-1G
APOSOR400549-5G
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide 95%
2-Chloro-4-methoxyphenacyl bromide
Formel:
C₉H₈BrClO₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12139079 CAS-Nummer: 30095-51-3 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |