3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC912796-100MG
PC912796-250MG
PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA
129
CHF
APOSPC912796-100MG
APOSPC912796-250MG
APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formel:
C₇H₆F₃N Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD11042620 CAS-Nummer: 445303-96-8 |