Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57473-500MG PC57473-1G PC57473-5G PC57473-25G
APOSPC57473-500MGEA 300 CHF
APOSPC57473-500MG APOSPC57473-1G APOSPC57473-5G APOSPC57473-25G
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₈ClFO₃
MDL Number: MFCD10566180
CAS-Nummer: 1379356-16-7