Terbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tb in verd. Salpetersäure (aus Tb₄O₇) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456152TEA
682
CHF
456152T
456154V
Terbium-Standardlösung, 10.000 mg/l Tb in verd. Salpetersäure (aus Tb₄O₇) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Terbium-Standards
Tb₄O₇ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Zertifizierungen: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.