Tantal-Standardlösung, 10.000 mg/l Ta in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ta) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456114NEA 914 CHF
456114N 456112L
Tantal-Standardlösung, 10.000 mg/l Ta in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ta) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Zertifizierungen: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.