Hafnium-Standardlösung, 10.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455452BEA
683
CHF
455452B
455454D
Hafnium-Standardlösung, 10.000 mg/l Hf in verd. Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus HfO₂) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Hafnium-Standards
HfO₂ gelöst in HNO₃ 2 - 5% mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.