(±)-2-Phenylpiperazin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26502.06 H26502.14
H26502.06EA 206 CHF
H26502.06 H26502.14
(±)-2-Phenylpiperazin 96%
(±)-2-Phenylpiperazin
Purity: 96% CAS No.: 5271-26-1 Molecular Formula: C10H14N2 Formula Weight: 162.24 Melting Point: 83-87° UN No.: 3259 MDL No.: MFCD01871362
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Melting Pt: 83…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01871362
CAS-Nummer: 5271-26-1
EINECS: None
ADR: 8,III