(±)-Mandelsäure
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyms:
(±)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
, DL-Mandelsäure
, DL-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure
, (±)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure
, 2-Hydroxy-2-phenylethansäure
MOLE11392603-1KGEA
0
CHF
MOLE11392603-1KG
(±)-Mandelsäure
(±)-Mandelsäure
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa) Melting Pt: 117…120 °C Dichte: 1,361 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00064250 CAS-Nummer: 90-64-2 EINECS: 210-277-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...