(±)-Mandelsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 43.6 CHF
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
(±)-Mandelsäure zS, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 117…120 °C
Dichte: 1.361 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064250
CAS-Nummer: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH