(±)-4-Chlormandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
B24264.06 B24264.14
B24264.06EA 74.4 CHF
B24264.06 B24264.14
(±)-4-Chlormandelsäure ≥98%
(±)-4-Chlormandelsäure
Purity: 98% CAS No.: 492-86-4 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1567759
Formel: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59 g/mol
Siedepunkt: 361
Melting Pt: 117…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042724
CAS-Nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6