Saponin
Lieferant: Roth Carl
ROTH6857.1EA 0 CHF
ROTH6857.1
Saponin
Saponin
Dichte: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6